Merck
C98500
Sigma-Aldrich
Cycloheptanecarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C7H13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4704 (lit.)
bp
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)