Merck
C5272
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-benzamido-5-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Fórmula lineal:
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
376.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
grupo funcional
amide
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Isomer of Fast Red Violet LB Salt
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)