Merck
C27107
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
densidad
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is