Merck
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COC3H5
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
Clave InChI
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)