Merck
518719
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluoroaniline
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
29,70 €
29,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
29,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
29,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
65-68 °C (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gang Li et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
Yen VQ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)