Merck
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitrile
92%
Sinónimos:
1-Cyclohexene-1-acetonitrile
Seleccione un Tamaño
10 G
77,30 €
77,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
77,30 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
77,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
92%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
144 °C/90 mmHg (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
Clave InChI
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)