Merck
29252
Sigma-Aldrich
Cyclohexene-1-carbonitrile
≥97.0%
Sinónimos:
1-Cyanocyclohexene
Seleccione un Tamaño
10 ML
220,00 €
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
220,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N
Número de CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein:
385837
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0%
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
Clave InChI
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile[1]. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated[1].
Aplicación
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)