Documentos clave
BR94910
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 50 mm
Sinónimos:
Funnels, Standard ground joint funnels
Seleccione un Tamaño
10 EA
60,00 €
60,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
60,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
60,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Junta
joint ST/NS19/26
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 94910
embudo D.E.
50 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)