BR92839
BRAND® Erlenmeyer flask with beaded rim and graduation, wide mouth
volume 300 mL
Sinónimos:
Erlenmeyer flasks, Flasks
Seleccione un Tamaño
127,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
127,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck50 mm
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 92839
capacidad
300 mL
volumen
300 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Good mechanical resistance
- Easy to clean
- Diverse applications
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)