Documentos clave
Z607053
Bohlender PTFE beaker
capacity 1,000 mL, white
Seleccione un Tamaño
1 EA
109,00 €
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
109,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
1,000 mL
color
white
Descripción general
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)