BR782812
BRAND® insert system: 6-well BRANDplates® incl. 6 insert strips
PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PET membrane
descripción
cellGrade™ plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 5 ea (5 plates with lid plus 30 Insert Strips)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782812
tamaño
6 well
tamaño de poro
0.4 μm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)