This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Sinónimos:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Seleccione un Tamaño
278,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
278,00 €
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate
esterilidad
sterile
envase
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
fabricante / nombre comercial
Nunc 140640
tamaño de poro
0.4 μm pore size
tipo de unión
cell culture treated
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?