BR781290
BRAND® strips of 12 caps
polypropylene, clear, for PCR tubes
Sinónimos:
Cap Strips, PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
domed
polypropylene
Características
for PCR tubes
envase
pack of 125 ea (US only)
pack of 125 ea
pack of 80 ea (Europe and APAC)
fabricante / nombre comercial
BRAND 781290
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
Características y beneficios
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)