EP0030132890
Eppendorf® Masterclear cap strips and real-time PCR tube strips
10 x 12 strips
Seleccione un Tamaño
297,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
297,00 €
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030132890
técnicas
PCR: suitable
volumen de trabajo
0.1 mL
Descripción general
Real-time PCR Tube Strips:
- White wells for better reflection.
- High mechanical stability.
- Extremely thin walls for optimal heat transfer.
Masterclear Cap Strips:
- Inverted dome to avoid scratching of the optic surface.
- Inverted dome to reduce volume of the tubes.
- Optimized for maximum light transmission.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)