Documentos clave
EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, pkg of 120 ea, 10 x 12 strips
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
domed
Características
autoclavable 120 °C
domed
envase
pkg of 120 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030124839
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)