BR708008
Discharge tube for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, standard, L 135 mm
Seleccione un Tamaño
14,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
14,20 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708008
envase
1 ea of
Longitud
135 mm
capacidad
25, 50 and 100 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)