Documentos
BR708006
Discharge tube for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
polypropylene cap
fabricante / nombre comercial
BRAND 708006
envase
1 ea of
Longitud
135 mm
capacidad
25, 50 and 100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Without recirculation valve
Información legal
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG