Documentos clave
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
Seleccione un Tamaño
1 EA
359,00 €
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
359,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
with knob lid
fabricante / nombre comercial
BRAND 65043
diámetro nominal × D.E. × Al
250 mm × 320 mm × 355 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1