BR458734
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 4
Sinónimos:
Filter, Filter crucible
Seleccione un Tamaño
424,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
424,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 458734
capacidad
50 mL
tamaño de poro
10-16 μm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)