Documentos clave
BR458732
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 2
Sinónimos:
Filter, Filter crucible
Seleccione un Tamaño
10 EA
370,00 €
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
370,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
370,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 458732
capacidad
50 mL
tamaño de poro
40-100 μm
Descripción general
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)