Documentos clave
BR36220
BRAND® measuring flask
capacity 25 mL, GL 18
Sinónimos:
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
157,00 €
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
157,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PFA
Características
accuracy class A
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND 36220
capacidad
25 mL
Adaptador
GL 18
Descripción general
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)