BR13933
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 10 mL, SILBERBRAND, amber AR-Glass
Sinónimos:
Accessories, Burettes, Compact Burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
22,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
22,10 €
Productos recomendados
Materiales
amber AR-Glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 13933
Longitud
350 mm
tamaño
10 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)