BR114940
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Sinónimos:
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Materiales
PC
descripción
bench temp.maintained -70°C time 45 min.
Características
for 12 tubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 114940
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)