Documentos clave
BMSE1201EUK
Benchmark myGel InstaView Complete Electrophoresis System with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinónimos:
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
1100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E1201-E-UK
Descripción general
myGel InstaView Gel Electrophoresis System allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes everything needed for casting and running gelx inlcuding gel tank with integrated power supply, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure.
Aplicación
Electrophoresis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)