Documentos clave
BMSBSWNMR
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 30 x NMR tubes
Sinónimos:
dry bath block, block heater block, drilled block
Seleccione un Tamaño
1 EACH
317,00 €
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
317,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
317,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
to hold 30 x NMR tubes
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSWNMR
Descripción general
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)