Documentos clave
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
Seleccione un Tamaño
1 EACH
21,70 €
21,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
21,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
21,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
black
natural rubber
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS20631B
L × D.E. × diám.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
capacidad
85 mL
Descripción general
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Características y beneficios
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)