Documentos clave
BMSBSWBCT
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
Sinónimos:
dry bath block, block heater block, drilled block
Seleccione un Tamaño
1 EACH
188,00 €
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
188,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NC.21
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
aluminum
Características
to hold blood collection tubes, 12 x 13 mm and 8 x 16mm
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSWBCT
Descripción general
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)