Documentos clave
BMSB20008EUK
Sigma-Aldrich
MyBath Digital Water Bath
capacity, 8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Sinónimos:
mini water bath, personal incubator bath
Seleccione un Tamaño
1 EA
1230,00 €
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1230,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
1230,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel plate
Características
capacity 8 L
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific B2000-8-E-UK
Parámetros
+5 °C temp. range (+100 °C)
An × P × Al
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in., exterior
cámara An × P × Al
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in.
Descripción general
  • MyBath water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
  • The temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: +/- 0.5°C. Increments: 0.1°C. Uniformity: +/- 0.2°C
  • Test tube rack inserts are sold separately
  • Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
  • Drain allows for hassle-free water changes
  • Quik-CAL user calibration function
  • Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
Información legal
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)