Merck
BLN00009
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
751,00 €
751,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
751,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
751,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
Clc1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-1-5-4(2-8-6)3-9-10-5/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
AAJIQIWPVIWCGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)