Merck
492264
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
185,20 €
185,20 €
Precio de catálogo926,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
185,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)2NH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
83.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
185,20 €
Precio de catálogo926,00 €Ahorre 80 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
170-173 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
Cl.[13CH3]N[13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1;
Clave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-AWQJXPNKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)