Documentos clave
BAH367190000
SP Bel-Art® Quaverette Micro-Blade Vibrating Spatula
L 8.25 in. (21 cm), brown FEP blade
Sinónimos:
spoon
Seleccione un Tamaño
1 EACH
89,30 €
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
89,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
brown FEP blade
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H36719-0000
Longitud
8.25 in. (21 cm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
Características y beneficios
Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)