Documentos clave
BAH195610000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.375-0.375 in. (6-9.5 mm)
Sinónimos:
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H19561-0000
L × An
1.625 in. (41.3 mm) × 0.4375 in. (11.1 mm)
tuberías D.I.
0.375-0.375 in. (6-9.5 mm)
Descripción general
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Características y beneficios
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)