Documentos clave
BAH195030000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.125 in. (3.2 mm)
Sinónimos:
connectors, tubing, tubing coupler
Seleccione un Tamaño
12 EACH
64,20 €
64,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EACH
64,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
64,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H19503-0000
L × An
0.6875 in. (v mm) × 0.25 in. (5.6 mm)
tuberías D.I.
0.125 in. (3.2 mm)
Descripción general
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Características y beneficios
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)