Documentos clave
BAH189620000
SP Bel-Art® Poxygrid® Microliter Pipettor Rack
to hold, 10 pipettors
Sinónimos:
Pipette Rack
Seleccione un Tamaño
1 EACH
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
147,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
to hold 10 pipettors
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H18962-0000
L × An × Al
9 in. (229 mm) × 5 in. (127 mm) × 6.75 in. (171 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Store pipettors while protecting pipettor tips in these epoxy-coated aluminum racks that provide quick, easy access for more efficient work.
Características y beneficios
  • Holds up to 10 round shape pipettors such as Finnpipette®, Socorex, Eppendorf® and other popular brands; two end holes fit Pipette-Aid pipette fillers
  • Two stepped rows of 5 each
  • Second lower support row has smaller holes to accept tapered ends of the pipettors to keep them vertical
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)