Documentos clave
BAF162000011
SP Bel-Art® Multipurpose Tray with handles
polypropylene, inside H × W × L 4.25 in. (108 mm) × 10.5 in. (267 mm) × 12.75 in. (324 mm)
Sinónimos:
tray
Seleccione un Tamaño
1 EACH
49,70 €
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
49,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
49,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F16200-0011
inside H × W × L
4.25 in. (108 mm) × 10.5 in. (267 mm) × 12.75 in. (324 mm)
Descripción general
These large capacity, rugged polypropylene plastic trays have multiple uses around the laboratory.
Características y beneficios
  • Substantial depth and 8.5 liter (9 quart) volume makes them useful for holding a large quantity of samples in a water bath or on ice
  • Ideal for holding instruments while autoclaving; steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Use in a sink when cleaning glassware to reduce chance of damage or for transporting labware
  • Rounded inside corners make cleaning easy
  • Top rim adds rigidity and provides handholds for transport
  • Nests with identical trays to minimize storage space requirements
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)