BAF131741012
Cleanware self-adhesive waste bags
W × L 305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Seleccione un Tamaño
48,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
48,60 €
Productos recomendados
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13174-1012
An × L
305 mm (12 in.) × 406 mm (16 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Convenient, hang-anywhere design
- Simply peel off the backing and hang close to your work area
- Made of High Molecular Weight High Density (HMHD) Polyethylene
- Steam autoclavable at 121 ºC (250 ºF)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)