Documentos clave
BR759703
BRAND® stand for disposal bags
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
Sinónimos:
BRAND® stand for disposal bags, Accessories, Disposable Bags, Stands
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiales
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
fabricante / nombre comercial
BRAND 759703
Descripción general
Not autoclavable.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)