Merck
B102407
Sigma-Aldrich
Butyl sulfoxide
96%
Sinónimos:
Dibutyl sulfoxide
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
162.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)