481858
Methyl p-tolyl sulfoxide
97%
Sinónimos:
(±)-Methyl p-toluene sulfoxide, (±)-p-Tolyl methyl sulfoxide, 1-Methanesulfinyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-(methylsulfinyl)benzene, 4-(Methylsulfinyl)toluene, 4-Methylphenyl methyl sulfoxide, 4-Toluene methyl sulfoxide, Methyl 4-methylphenyl sulfoxide, p-Methylphenyl methyl sulfoxide, p-Tolyl methyl sulfoxide
Seleccione un Tamaño
239,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
239,00 €
Productos recomendados
Ensayo
97%
bp
113-114 °C/2 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
sulfoxide
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(C)=O
InChI
1S/C8H10OS/c1-7-3-5-8(6-4-7)10(2)9/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)