ALD00625
PSIO
Sinónimos:
(2S,3aS,6R,7aS)-3a-Methyl-2-((4-bromophenyl)thio)-6-(prop-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-oxide
Seleccione un Tamaño
343,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
343,00 €
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nivel de calidad
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
Clave InChI
FECFSGBUDPGGDZ-UMXMUBITSA-N
Aplicación
Learn more about PI and PSI reagents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.