Merck
ALD00574
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane, (-)-R-enantiomer
95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
149,00 €
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
149,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11F3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
276.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
149,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or chunks (crystals)
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
Clave InChI
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)