Merck
ALD00468
Sigma-Aldrich
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
Seleccione un Tamaño
500 MG
151,90 €
151,90 €
Precio de catálogo217,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
151,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClNaO2S
Peso molecular:
212.63
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.06
151,90 €
Precio de catálogo217,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
cadena SMILES
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl Baran Diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Información legal
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)