Merck
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
Seleccione un Tamaño
500 MG
171,50 €
171,50 €
Precio de catálogo245,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
171,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NaO2S
Peso molecular:
178.18
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
171,50 €
Precio de catálogo245,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
cadena SMILES
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clave InChI
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)