293202
Triethyl phosphonoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-2-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
mol peso
225.18 by atom % calculation
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
Clave InChI
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup