Merck
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
5,75 €
5,75 €
Precio de catálogo11,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
5,75 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7FO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
226.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
5,75 €
Precio de catálogo11,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Fp: >230°F
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5576
densidad
1.3674 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)