Merck
ALD00062
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
956,00 €
956,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
956,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3F3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
196.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
956,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
mp
30-36 °C
cadena SMILES
FS(C1=C(F)C=CC(F)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3F3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
QHGFXAZDLIJQIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic
acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
216.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102.22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.