Documentos clave
ACE729810
Ace addition funnel
capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
372,65 €
372,65 €
Precio de catálogo401,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
372,65 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.43
372,65 €
Precio de catálogo401,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
0-3 pressure equalizing funnel
capacidad
250 mL
Descripción general
Angled position makes manipulation of stopcock easier than conventional style. Leak-proof with complete drainage, pressure-equalizing arm, precise needle-valve adjustment, and double-scale graduations.
Threaded stopcock (0 to 3 mm orifice for funnels up to 250 mL and 0 to 5 mm orifice for funnels 500 mL and larger) with PTFE plug permits smooth needle-valve adjustment down to 0.1 mL/min flow rate. Double PTFE-ring seals prevent exposure of backup O-ring to corrosive liquids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)