A22858
Acetylthiourea
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
mp
165-169 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7)
Clave InChI
IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges