Merck
97233
Sigma-Aldrich
1,3-Di-Z-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-Bis(benzyloxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, 2-(Trifluoromethylsulfonyl)-1,3-di-Z-guanidine
Seleccione un Tamaño
5 G
1290,00 €
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
1290,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16F3N3O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
459.40
Beilstein:
7956609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
1290,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N=C(NC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H16F3N3O6S/c19-18(20,21)31(27,28)24-15(22-16(25)29-11-13-7-3-1-4-8-13)23-17(26)30-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H2,22,23,24,25,26)
Clave InChI
GLZHTZVKRCUQRB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Guanidinylation reagent[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Feichtinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3804-3804 (1998)