Merck
84190
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine
≥90% (HPLC), for peptide synthesis
Sinónimos:
1,3-Di-Boc-2-(2-aminoethyl)guanidine
Seleccione un Tamaño
1 G
321,00 €
5 G
1150,00 €
321,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
321,00 €
5 G
1150,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
302.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
321,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
2-(2-Aminoethyl)-1,3-di-Boc-guanidine, technical, ≥90% (HPLC)
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
lumps
mp
95-98 °C
aplicaciones
peptide synthesis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N\CCN
InChI
1S/C13H26N4O4/c1-12(2,3)20-10(18)16-9(15-8-7-14)17-11(19)21-13(4,5)6/h7-8,14H2,1-6H3,(H2,15,16,17,18,19)
Clave InChI
GKQKBELHRNEGCI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Guanidinylation reagent[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design